Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 97+%
Beskrivning
D-Mannitol används vid bestämning av glomerulär filtrationshastighet. Det används som ett inert osmotisk kontrollämne. Vidare används det vid behandling av oligurisk njursvikt. Det används också som sötningsmedel för personer med diabetes, i tuggummin och fungerar som ett förfalskningsmedel för heroin, metamfetamin och kokain. Den finner tillämpning som ett forskningsverktyg i cellbiologiska studier, vanligtvis för att kontrollera osmolaritet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
D-Mannitol används vid bestämning av glomerulär filtrationshastighet. Det används som ett inert osmotisk kontrollämne. Vidare används det vid behandling av oligurisk njursvikt. Det används också som sötningsmedel för personer med diabetes, i tuggummin och fungerar som ett förfalskningsmedel för heroin, metamfetamin och kokain. Den finner tillämpning som ett forskningsverktyg i cellbiologiska studier, vanligtvis för att kontrollera osmolaritet.
Löslighet
Lösligt i vatten, alkohol, anilin, pyridin och glycerol. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Mannitol |
| Smältpunkt | 165 °C till 167 °C |
| Densitet | 1.489 |
| Kokpunkt | 290 °C till 295 °C (3,5 mmHg) |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 1000 g |
| Beilstein | 1721898 |
| Merck Index | 14,5745 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, alkohol, anilin, pyridin och glycerol. Olöslig i eter. |
| Optisk rotation | +24° (i boraxlösning) |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.