Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 97+%
Produktkod. 11437916
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437916 250 g 250g
11427916 1000 g 1000g
11447916 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437916 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A14030.30
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182,17 g/mol
D-Mannitol används vid bestämning av glomerulär filtrationshastighet. Det används som ett inert osmotisk kontrollämne. Vidare används det vid behandling av oligurisk njursvikt. Det används också som sötningsmedel för personer med diabetes, i tuggummin och fungerar som ett förfalskningsmedel för heroin, metamfetamin och kokain. Den finner tillämpning som ett forskningsverktyg i cellbiologiska studier, vanligtvis för att kontrollera osmolaritet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-Mannitol används vid bestämning av glomerulär filtrationshastighet. Det används som ett inert osmotisk kontrollämne. Vidare används det vid behandling av oligurisk njursvikt. Det används också som sötningsmedel för personer med diabetes, i tuggummin och fungerar som ett förfalskningsmedel för heroin, metamfetamin och kokain. Den finner tillämpning som ett forskningsverktyg i cellbiologiska studier, vanligtvis för att kontrollera osmolaritet.
Löslighet
Lösligt i vatten, alkohol, anilin, pyridin och glycerol. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69-65-8
Molekylformel C6H14O6
Molekylvikt (g/mol) 182.17
MDL-nummer MFCD00064287
InChI-nyckel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5R)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
LEDER OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Mannitol
Smältpunkt 165 °C till 167 °C
Densitet 1.489
Kokpunkt 290 °C till 295 °C (3,5 mmHg)
Odör Luktfritt
Kvantitet 250 g
Beilstein 1721898
Merck Index 14,5745
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol, anilin, pyridin och glycerol. Olöslig i eter.
Optisk rotation +24° (i boraxlösning)
Formel vikt 182.17
Procent renhet 97+%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.