Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 98+%
Product Code. 10021110 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Unit Size:
100g
1kg
2.5kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10021110 500 g Plastflaska 500g
10266523 100 g Plastflaska 100g
10011110 1 kg Plastflaska 1kg
10488433 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10195773 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10021110 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 125345000
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69-65-8
Molekylformel C6H14O6
Molekylvikt (g/mol) 182.17
MDL-nummer MFCD00064287
InChI-nyckel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
LEDER OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Specifications
Kemiskt namn eller material D-Mannitol
Smältpunkt 165,0 °C till 170,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0,3 % max. (105 °C, 4 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 01, IV, 2841
Merck Index 15, 5810
Specifik rotation +23° till +25° (20 °C, 589 nm) (PHEUR)
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i pyridin och anilin, lätt löslig i lägre alkoholer, praktiskt taget olöslig i de flesta andra vanliga, organiska lösningsmedel
IUPAC-namn hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Formel vikt 182.17
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.