Läs mer
D-mannitol, 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11453470 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453470 1 kg 1kg
11463470 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11453470 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210224801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1550.00 SEK
    1472.23 SEK / 1kg
    Save 77.77 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 69-65-8
Molekylformel C6H14O6
Molekylvikt (g/mol) 182.17
MDL-nummer MFCD00064287
InChI-nyckel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
LEDER OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Nannitol
Densitet 1.52g/mL
Kvantitet 1 kg
IUPAC-namn hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Formel vikt 182.2
Procent renhet 0.984
Fysisk form Pulver