Läs mer
D-mannitol, 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11463470 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463470 5 kg 5kg
11453470 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11463470 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210224805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6025.00 SEK
    5737.00 SEK / 5kg
    Save 288.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 69-65-8
Molekylformel C6H14O6
Molekylvikt (g/mol) 182.17
MDL-nummer MFCD00064287
InChI-nyckel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
LEDER OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Nannitol
Densitet 1.52g/mL
Kvantitet 5 kg
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5R)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Formel vikt 182.2
Procent renhet 0.984