Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, ACS
Produktkod. p-7050021
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Produktkod. 11387668
Brand: Thermo Scientific Chemicals 033342.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
D-Mannitol används med borsyra för att tillverka torra elektrolytiska kondensorer för radioapplikationer, konstgjorda hartser och mjukgörare. Det används som hjälpämne för tuggtabletter på grund av sin behagliga smak. Det används i volymetrisk analys av borsyra i analytisk kemi. Det används också inom livsmedelsindustrin som antiklumpningsmedel, fritt flytande medel, smakämnen, stabiliseringsmedel, förtjockningsmedel och näringsrikt sötningsmedel. Vidare används det inom medicin som diuretikum och vid bestämning av njurfunktionen. Dessutom används det som ett formuleringshjälpmedel, smörjmedel, icke-närande sötningsmedel och lösningsmedel för livsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69-65-8
Molekylformel C6H14O6
Molekylvikt (g/mol) 182.17
MDL-nummer MFCD00064287
InChI-nyckel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5R)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
LEDER OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Mannitol
Namnnotering For ACS analysis
Smältpunkt 165°C to 167°C
Densitet 1.489 g/mL
Kokpunkt 290°C to 295°C (3.5 mm)
Kvantitet 500 g
Beilstein 1721898
Merck Index 14,5745
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,pyridine,aniline,glycerol and aqueous solution of alkalis; Insoluble in ether.
Formel vikt 182.17
Kvalitet ACS
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.