Läs mer
D-Mannitol, ACS-reagens
Produktkod. p-3736807 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10269650 250 g Plastflaska 250g
10148230 1 kg Plastflaska 1kg
10358673 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10269650 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423922500
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69-65-8
Molekylformel C6H14O6
Molekylvikt (g/mol) 182.17
MDL-nummer MFCD00064287
InChI-nyckel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
IUPAC-namn hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
LEDER OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Mannitol
Smältpunkt 165,0 °C till 170,0 °C
Färg Vitt
Tändningsrester 0,01% max.
Förlust vid torkning 0,05 % max. (5 g, 105 °C, 2 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 250 g
Beilstein 01, IV, 2841
Merck Index 15, 5810
Specifik rotation +23,3° till +24,3° (25 °C, 589 nm) (Reagens ACS-direktiv)
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i pyridin och anilin, lätt löslig i lägre alkoholer, praktiskt taget olöslig i de flesta andra vanliga, organiska lösningsmedel
Formel vikt 182.17
Kvalitet ACS-reagens
Olöslig materia 0,01 % max
Titrerbar syra 0,0008 meq/g max
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.