Läs mer
D-Mannitol, för ACS-analys, 98,4 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11432872 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11432872 250 g 250g
11442872 500 g 500g
11452872 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432872 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215254083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00 SEK
    771.16 SEK / 250g
    Save 38.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 69-65-8
Molekylformel C6H14O6
Molekylvikt (g/mol) 182.17
MDL-nummer MFCD00064287
InChI-nyckel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
IUPAC-namn hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
LEDER OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Mannitol
Namnnotering For ACS analysis
Färg Vitt
Densitet 1.52g/mL
Analysprocentintervall 0.984
Kvantitet 250 g
Formel vikt 182.2
Fysisk form Pulver