Läs mer
D-Mannitol, för ACS-analys, 98,4 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11442872 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
Produktkod. 11442872
Brand: MP Biomedicals 0215254090
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 69-65-8
Molekylformel C6H14O6
Molekylvikt (g/mol) 182.17
MDL-nummer MFCD00064287
InChI-nyckel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
IUPAC-namn hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
LEDER OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Mannitol
Namnnotering For ACS analysis
Färg Vitt
Densitet 1.52g/mL
Analysprocentintervall 0.984
Kvantitet 500 g
Formel vikt 182.2
Fysisk form Pulver