Läs mer
D-Mannitol, MedChemExpress
Produktkod. 16498958
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498958 10 g
16401398 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16498958 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0378
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress D-Mannitol is an osmotic diuretic agent and a weak renal vasodilator.
D-Mannitol is an osmotic diuretic agent and a weak renal vasodilator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Mannitol
CAS 69-65-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H14O6
Kvantitet 10 g
Synonym Mannitol Mannite
Löslighetsinformation H2O : ≥ 36 mg/mL (197.62 mM)
LEDER OC[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)O
Molekylvikt (g/mol) 182.17
Formel vikt 182.17
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism