Läs mer
D-Mannitol, MP Biomedicals
Produktkod. 11443470 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443470 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11443470 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02102248.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    847.00 SEK
    806.22 SEK / 500g
    Save 40.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Versatile sugar alcohol suitable for use as a pharmaceutical excipient, chemical reagent for boron determination, and anticaking or flavoring agent in food manufacturing.
  • D-Mannitol används med borsyra vid tillverkning av torra elektrolytiska kondensorer för radioapplikationer
  • På apotek som hjälpämne och spädningsmedel för fasta ämnen och vätskor
  • Inom analytisk kemi för borbestämningar
  • Vid tillverkning av mannitolhexanitrat
  • Det används som klumpförebyggande och fritt flytande medel, smakämne, smörj- och släppmedel, stabiliseringsmedel och förtjockningsmedel och näringsrikt sötningsmedel i livsmedelsindustrin
  • Används även som diuretikum
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-MANNITOL
CAS 69-65-8
Smältpunkt 163 °C till 172 °C
Kokpunkt 290 °C till 295 °C (3,5 mm) (litteratur)
Molekylformel C6H14O6
Linjär formel C6H14O6
MDL-nummer MFCD00064287
Kvantitet 500 g
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
Löslighetsinformation Löslig i vatten (1 g/5,5 ml), alkohol (1 g/83 ml), glycerol (1 g/18 ml); mer löslig i varmt vatten; löslig i pyridin, anilin och vattenlösningar av alkalier; olöslig i eter.
InChI-nyckel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
LEDER OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
IUPAC-namn hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Molekylvikt (g/mol) 182.17
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
Formel vikt 182.2
Procent renhet ≥96%
Fysisk form Pulver