Läs mer
D-Mannitol, TRC
Produktkod. 30477835
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30477835 50 mg
1 options
Produktkod. 30477835 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM16500050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Mannitol
CAS 69-65-8
Molekylformel C6 H14 O6
Kvantitet 50 mg
Synonym Mannitol, d-Mannitol, D-Mannitol, Cordycepic acid (6CI,7CI), Mannitol, D- (8CI), Brightmoon, Bronchitol, Cerestar 16700, D-(-)-Mannitol, D-Mannit, Diosmol, E 421, Isotol, Manicol, Maniton S, Manna sugar, Mannidex, Mannidex 16700, Mannigen, Mannistol, Mannit, Mannit 60, Mannit P, Mannit S, Mannite, Mannitol 35, Mannitol 60, Mannitol P 60, Mannitol SD 200, Mannitolum, Mannogem 2080, Mannogem EZ, Marine Crystal, Nonpareil 108, Nonpareil 108(200), Orocell 200, Osmitrol, Osmosal, Parteck 300, Parteck Delta M, Parteck M 100, Parteck M 200, Parteck M 300, Partek M, Pearlitol, Pearlitol 100, Pearlitol 100SD, Pearlitol 160C, Pearlitol 2005D, Pearlitol 200SD, Pearlitol 25C, Pearlitol 50C, Pearlitol SD 100, Perlitol SD 200, Perteck M, PharmMannidex, PharmMannidex 16701, Resectisol
InChI formel InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
LEDER OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5R)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Molekylvikt (g/mol) 182.17
Formel vikt 182.079