Läs mer
D-Manno-Gamma-lactam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Mannono-gamma-lactam |
| CAS | 62362-63-4 |
| Molekylformel | C6 H11 N O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO5/c8-1-2-3(9)4(10)5(11)6(12)7-2/h2-5,8-11H,1H2,(H,7,12)/t2-,3-,4+,5+/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1NC(=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)piperidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.16 |
| Formel vikt | 177.0637 |