Läs mer
D-Mannoheptulose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Mannoheptulose |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O7/c8-1-3-4(10)5(11)6(12)7(13,2-9)14-3/h3-6,8-13H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7?/m1/s1 |
| Formel vikt | 210.074 |