Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-mannosaminhydroklorid, 98 %
Beskrivning
D-Mannosaminhydroklorid används vid syntes av icke-naturliga Mannac-analoger för uttryck av tioler på sialinsyror på cellytan. Det används också för att undersöka och screena N-acetyl-beta-hexosaminidashämmarbibliotek riktade mot artros. Det fungerar som en prekursor för N-propanoylmannosamin och andra N-acylprekursorer av sialinsyra (N-acylneuraminsyror). Det är en farmaceutisk förening som används vid utvecklingen av mannosylerade liposomer för bioadhesiv oral läkemedelstillförsel genom M-celler i Peyers plåster.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
D-Mannosaminhydroklorid används vid syntes av icke-naturliga Mannac-analoger för uttryck av tioler på sialinsyror på cellytan. Det används också för att undersöka och screena N-acetyl-beta-hexosaminidashämmarbibliotek riktade mot artros. Det fungerar som en prekursor för N-propanoylmannosamin och andra N-acylprekursorer av sialinsyra (N-acylneuraminsyror). Det är en farmaceutisk förening som används vid utvecklingen av mannosylerade liposomer för bioadhesiv oral läkemedelstillförsel genom M-celler i ′Peyers plåster.
Löslighet Löslig i
vatten och metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Mannosamine hydrochloride |
| Smältpunkt | 168 °C (dekomposition) |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 500 mg |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och metanol. |
| Optisk rotation | −4° (c=2 i vatten) |
| Formel vikt | 215.63 |
| Procent renhet | 98% |
| Fysisk form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.