Läs mer
D-Mannosamin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30012432
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012432 1 g
30010652 100 mg
30004998 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012432 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM1670001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5505-63-5
Molekylformel C6 H13 N O5 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 215.63
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5R)-2-amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal; hydroklorid
LEDER Cl.N[C@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Mannosamine hydrochloride
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4-,5-,6-;/m1./s1
Formel vikt 215.0561