Läs mer
D-(+)-mannos, 100 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11483470 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483470 100 g 100g
11473470 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483470 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210225080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00 SEK
    1624.12 SEK / 100g
    Save 80.88 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 3458-28-4
Molekylformel C6H12O6
Synonym 2s,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, polymannose, aldehydo-d-mannose, poly mannose, mannose homopolymer, unii-pha4727wtp, aldehydo-d-manno-hexose, pha4727wtp, mannose, d, d-mannose polymers
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Mannose
Färg Vitt
Densitet 0.35g/mL
Kvantitet 100 g
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Formel vikt 180.2
Procent renhet 1
Kvalitet Not Available
Fysisk form Pulver