Läs mer
Melford D+-Mannose
Description
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Molekylformel: C6H12O6, molekylvikt 180,2
Specifications
Specifications
| CAS | 3458-28-4 |
| Molekylformel | C6H12O6 |
| Kvantitet | 500 g |