missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D-Mannose-6-phosphate Sodium Salt, TRC

Produktkod. 30179610
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179610 5 mg
30179362 10 mg
30178927 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179610 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM1850035MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 70442-25-0
Molekylformel C6H12NaO9P
Molekylvikt (g/mol) 282.12
LEDER [Na+].O[C@H](COP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D-Mannose-6-phosphate Sodium Salt
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13O9P.Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14);/q;+1/p-1/t3-,4-,5-,6-;/m1./s1
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.