Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D(+)-mannos, 99+%
Produktkod. 10466790 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10466790 25 g Plastflaska 25g
10265340 100 g Plastflaska 100g
10726371 1 kg Plastflaska 1kg
11926901 2.5 kg Plast trumma 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10466790 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 150600250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 3458-28-4 | C6H12O6 | 180,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3458-28-4
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Synonym 2s,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, polymannose, aldehydo-d-mannose, poly mannose, mannose homopolymer, unii-pha4727wtp, aldehydo-d-manno-hexose, pha4727wtp, mannose, d, d-mannose polymers
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Mannose
Smältpunkt 133,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0,45% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (ELSD) (HPLC)
Odör Luktfritt
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 31284
Merck Index 155812
Specifikt rotationsförhållande +14.00 (20.00 °C 589 nm, c=10, H2O)
Specifik rotation +14.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2480 g/L (17 °C)
Formel vikt 180.16
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.