Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-mannos, 99 %
Produktkod. 11449812
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449812 25 g 25g
11459812 100 g 100g
11469812 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449812 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A10842.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.60 SEK
    524.65 SEK / 25g
    Save 117.95 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 3458-28-4 | C6H12O6
D-mannos fungerar som en alternativ energikälla som används av hjärnan. Det används i studien av att bedöma syntesen av amfifila glykopolymerer och undersöka tidig upptäckt av bronkiolit obliterans. Det kan vara användbart vid behandling av urinvägsinfektioner (UVI) och kolhydratbrist glykoproteinsyndrom typ 1b. Det är också användbart vid bildandet av glykanstruktur och glykosylering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-mannos fungerar som en alternativ energikälla som används av hjärnan. Det används i studien av att bedöma syntesen av amfifila glykopolymerer och undersöka tidig upptäckt av bronkiolit obliterans. Det kan vara användbart vid behandling av urinvägsinfektioner (UVI) och kolhydratbrist glykoproteinsyndrom typ 1b. Det är också användbart vid bildandet av glykanstruktur och glykosylering.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3458-28-4
MDL-nummer MFCD00064122
Synonym 2s,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, polymannose, aldehydo-d-mannose, poly mannose, mannose homopolymer, unii-pha4727wtp, aldehydo-d-manno-hexose, pha4727wtp, mannose, d, d-mannose polymers
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Mannose
Smältpunkt 127 °C till 133 °C
Densitet 1.54 g/mL
Analysprocentintervall 99%
Molekylformel C6H12O6
Kvantitet 25 g
Beilstein 1564373
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 180.16
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.