Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-mannos, 99 %
Code produit 11459812
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet Conditionnement
11459812 100 g 100g
11449812 25 g 25g
11469812 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11459812 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A10842.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1646.93 SEK
    1478.65 SEK / 100g
    Save 168.28 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3458-28-4 | C6H12O6
D-mannos fungerar som en alternativ energikälla som används av hjärnan. Det används i studien av att bedöma syntesen av amfifila glykopolymerer och undersöka tidig upptäckt av bronkiolit obliterans. Det kan vara användbart vid behandling av urinvägsinfektioner (UVI) och kolhydratbrist glykoproteinsyndrom typ 1b. Det är också användbart vid bildandet av glykanstruktur och glykosylering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-mannos fungerar som en alternativ energikälla som används av hjärnan. Det används i studien av att bedöma syntesen av amfifila glykopolymerer och undersöka tidig upptäckt av bronkiolit obliterans. Det kan vara användbart vid behandling av urinvägsinfektioner (UVI) och kolhydratbrist glykoproteinsyndrom typ 1b. Det är också användbart vid bildandet av glykanstruktur och glykosylering.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3458-28-4
MDL-nummer MFCD00064122
Synonym 2s,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, polymannose, aldehydo-d-mannose, poly mannose, mannose homopolymer, unii-pha4727wtp, aldehydo-d-manno-hexose, pha4727wtp, mannose, d, d-mannose polymers
Spécification
Kemiskt namn eller material D-(+)-Mannose
Smältpunkt 127 °C till 133 °C
Densitet 1.54 g/mL
Analysprocentintervall 99%
Molekylformel C6H12O6
Kvantitet 100 g
Beilstein 1564373
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 180.16
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.