Läs mer
D(+)-Mannose, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10386090 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10386090 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10386090 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/2420/45
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
10g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 3458-28-4
Smältpunkt 133°C
Färg White
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C6H12O6
MDL-nummer 64122
Kvantitet 10 g
Formel vikt 180.16g/mol
Fysisk form Solid