Läs mer
D-Mannose, MedChemExpress
Produktkod. 16469066
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16469066 100 mg
1 options
Produktkod. 16469066 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0379
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress D-Mannose is a carbohydrate, which plays an important role in human metabolism, especially in the glycosylation of specific proteins.
D-Mannose is a carbohydrate, which plays an important role in human metabolism, especially in the glycosylation
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Mannose
CAS 3458-28-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H12O6
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (277.53 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (277.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C=O
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Formel vikt 180.16
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism