Läs mer
D-(+)-Mannose, MP Biomedicals
Produktkod. 11493470 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493470 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11493470 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210225090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5940.00 SEK
    5655.22 SEK / 500g
    Save 284.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Used in the formation of glycan structure and glycosylation, and can be utilized by the brain as an alternative energy source.
  • D-(+)-mannos, en C-2-epimer av D-glukos, används vid bildandet av glykanstruktur och glykosylering
  • D-mannos har använts i en studie för att bedöma syntesen av en familj av amfifila glykopolymerer
  • Det har också använts i en studie för att undersöka tidig upptäckt av bronchiolit obliterans efter lungtransplantation
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-MANNOSE
CAS 3458-28-4
Smältpunkt 129 °C till 140 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 527,1 °C (760 mmHg)
Molekylformel C6H12O6
Linjär formel C6H12O6
MDL-nummer MFCD00064122
Kvantitet 500 g
Synonym 2s,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, polymannose, aldehydo-d-mannose, poly mannose, mannose homopolymer, unii-pha4727wtp, aldehydo-d-manno-hexose, pha4727wtp, mannose, d, d-mannose polymers
Löslighetsinformation Löslig i vatten (50 g/ml klar färglös lösning).
Molekylvikt (g/mol) 180.156
Formel vikt 180.2
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Not Available
Fysisk form Pulver