Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-melezitoshydrat, 99 %
Produktkod. 11425836
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425836 50 g 50g
11415836 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425836 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B22209.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 207511-10-2 | C18H32O16 | 504.44 g/mol
D-Melezitose har använts i en studie för att bedöma identifieringen av kliniska isolat av indolpositiva och indolnegativa Klebsiella spp. Det har också använts i en studie för att undersöka nya epidemiologiska markörer av Klebsiella oxytoca-stammar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar D-Melezitose har använts i en
studie för att bedöma identifieringen av kliniska isolat av indolpositiva och indolnegativa Klebsiella spp. Det har också använts i en studie för att undersöka nya epidemiologiska markörer av Klebsiella oxytoca-stammar.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207511-10-2
Molekylformel C18H32O16
Molekylvikt (g/mol) 504.44
MDL-nummer MFCD00006627
InChI-nyckel QWIZNVHXZXRPDR-IXUUBQBONA-N
Synonym d-+-melezitose hydrate
PubChem CID 126963632
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4R,5R)-4-hydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-tri hydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxioxolan-3-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol;hydrat
LEDER OC[C@H]1O[C@@](CO)(OC2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Melezitose hydrate
Smältpunkt ∼160°C (decomposition)
Kvantitet 50 g
Beilstein 99539
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,5819
Löslighetsinformation Soluble in water.
Optisk rotation +88°(c=4 in Water)
Formel vikt 504.46 (Anhydrous)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.