Läs mer
D-(+)-Melezitose, MedChemExpress
Produktkod. 16429186
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16429186 100 mg
1 options
Produktkod. 16429186 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN2340
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
MedChemExpress D-(+)-Melezitose can be used to identify clinical isolates of indole-positive and indole-negative Klebsiella spp.
D-(+)-Melezitose can be used to identify clinical isolates of indole-positive and indole-negative Klebsiella spp.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Melezitose
CAS 597-12-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H32O16
Kvantitet 100 mg
Synonym (+)-Melezitose D-Melezitose
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (198.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (198.24 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@@]1([C@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O1)O[C@@]2([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)CO)O[C@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)CO
Molekylvikt (g/mol) 504.44
Formel vikt 504.44
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation