Learn More
Melford D-Melibiose monohydrat
Description
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
CAS-nummer: 585-99-9
Molekylformel: C12H22O11 H2O
Molekylvikt: 360,31
Kemisk renhet:> 98 %
Löslig i: Vatten
Förvara vid: RumstemperaturSpecifications
Specifications
| CAS | 585-99-9 |
| Molekylformel | C12H22O11-H2O |
| Kvantitet | 5 g |