Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Melibiosmonohydrat, 99+%
Produktkod. 10307010 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10307010 100 g Glasflaska 100g
10745961 25 g Glasflaska 25g
11976891 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10307010 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 125371000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 66009-10-7 | C12H24O12 | 360,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66009-10-7
Molekylformel C12H24O12
Molekylvikt (g/mol) 360.31
MDL-nummer MFCD00198188
InChI-nyckel CHIDEFLSUMQFBY-UHFFFAOYNA-N
Synonym d +-melibiose monohydrate, d-+-melibiose hydrate, 585-99-9 anhydrous, melibiose hplc, 6-, a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose hydrate, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucose monohydrate, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose monohydrate, 6-o-alpha-d-galactopyranosyl-d-glucose monohydrate, d-glucose, 6-o-a-d-galactopyranosyl-, monohydrate 9ci
PubChem CID 71308738
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxi-6-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxihexanal;hydrat
LEDER O.OCC1OC(OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O)C(O)C(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Melibiose monohydrate
Aciditet 0,4 ml 0,1N NaOH/6g max.
Smältpunkt 182,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Odör Luktfritt
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 31,421
Merck Index 14,582
Specifikt rotationsförhållande +135,00 (20,00 °C c=4,H2O/NH3)
Specifik rotation +135.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 360.32
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.