Läs mer
α-D-(+)-Melibiose monohydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11483480 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483480 5 g 5g
11493480 10 g 10g
11403490 25 g 25g
11413490 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11483480 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210225605
α-D-(+)-Melibiose Monohydrate används för att förbättra framställningen av bensoylerad etyl-1-tioglykosidesto och för att studera amorfa disackarider.
  • Melibios har använts i en studie för att förbättra framställningen av bensoylerade etyl-1-tioglykosider.
  • Det har också använts i en studie för att undersöka effekten av vattenmjukning på molekylär rörlighet och kristalliseringstendens hos amorfa disackarider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 585-99-9
Molekylformel C12H22O11·H2O
Synonym 6-O-α-D-galactopyranosyl-D-glucose, α-D-melibiose hydrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-D-(+)-Melibiose monohydrate
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Optisk rotation +135 ± 10° (c=4, water)
Formel vikt 360.3
Procent renhet 99.9%
Fysisk form Pulver
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.