Läs mer
D(+)Melibiose Monohydrate, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10294530 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
10g, pulverburk av plast
Produktkod.
10294530 10g, pulverburk av plast
1 options
Produktkod. 10294530 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/2510/45
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 66009-10-7
Smältpunkt 182°C
Färg Vitt
Förpackning Pulverburk av plast
Molekylformel C12H22O11·H2O
MDL-nummer 198188
Kvantitet 10 g
Formel vikt 360.32g/mol
Fysisk form Pulver