Läs mer
D-(+)-Melibiose, TRC
Produktkod. 30469068
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30469068 5 g
1 options
Produktkod. 30469068 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2155035G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Melibiose
CAS 585-99-9
Molekylformel C12 H22 O11
Kvantitet 5 g
Synonym Melibiose (8CI), 6-O-α-D-Galactopyranosyl-D-glucose, D-(+)-Melibiose, D-Melibiose, NSC 2028
InChI formel InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(14)8(17)10(19)12(23-3)21-2-4-6(15)7(16)9(18)11(20)22-4/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6-,7+,8+,9-,10-,11?,12+/m1/s1
LEDER OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn (3R,4S,5S,6R)-6-[[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxane-2,3,4,5-tetrol
Molekylvikt (g/mol) 342.2965
Formel vikt 342.1162