Läs mer
D-Melphalan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Melphalan |
| CAS | 13045-94-8 |
| Molekylformel | C13H18Cl2N2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]-D-phenylalanine, CB 3026, D-Melphalan, D-Phenylalanine Mustard, Medphalan, NSC 35051 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18Cl2N2O2/c14-5-7-17(8-6-15)11-3-1-10(2-4-11)9-12(16)13(18)19/h1-4,12H,5-9,16H2,(H,18,19)/t12-/m1/s1 |
| LEDER | N[C@H](CC1=CC=C(N(CCCl)CCCl)C=C1)C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.2 |