Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-metionin, 99+ %
Produktkod. 10185090 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10185090 5 g Glasflaska 5g
10195090 25 g Glasflaska 25g
15179253 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10185090 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 227210050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 348-67-4 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 348-67-4
Molekylformel C5H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 149.21
MDL-nummer MFCD00002622
InChI-nyckel FFEARJCKVFRZRR-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-methionine, h-d-met-oh, r-methionine, d-methionin, d-metionien, methionine, d, r-2-amino-4-methylthio butanoic acid, 2r-2-amino-4-methylsulfanyl butanoic acid, d-2-amino-4-methylthio butyric acid
PubChem CID 84815
ChEBI CHEBI:16867
LEDER CSCC[C@@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Methionine
Smältpunkt 273.0°C to 275.0°C
Namnnotering 99+%
Ammonium 200ppm max.
Arsenik (As) 1ppm max.
Färg Vitt
Klor (Cl) 300ppm max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarött spektrum Authentic
Järn (Fe) 10ppm max.
Analysprocentintervall 99+%
Förlust vid torkning 0.3% max.
Andra aminosyror (TLC) not detectable
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation − 24.00
Sulfat 300ppm max.
Transmittans 98% min. (c=3, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfaterad ask 0.1% max.
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water: 53g/L (20°C).
IUPAC-namn (2R)-2-amino-4-(metylsulfanyl)smörsyra
Specifikt rotationsförhållande − 24.00 (20.00°C c=8,6N HCl)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 149.21
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.