Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-metionin, 99+ %
Produktkod. 15179253 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15179253 100 g Glasflaska 100g
10185090 5 g Glasflaska 5g
10195090 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15179253 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 227211000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 348-67-4 | C5H11NO2S | 149,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 348-67-4
Molekylformel C5H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 149.21
MDL-nummer MFCD00002622
InChI-nyckel FFEARJCKVFRZRR-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-methionine, h-d-met-oh, r-methionine, d-methionin, d-metionien, methionine, d, r-2-amino-4-methylthio butanoic acid, 2r-2-amino-4-methylsulfanyl butanoic acid, d-2-amino-4-methylthio butyric acid
PubChem CID 84815
ChEBI CHEBI:16867
LEDER CSCC[C@@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Methionine
Smältpunkt 273,0 °C till 275,0 °C
Namnnotering 99+%
Ammonium Max 200 ppm.
Arsenik (As) 1 ppm max.
Färg Vitt
Klor (Cl) 300 ppm max.
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Infrarött spektrum Autentisk
Järn (Fe) Max 10 ppm.
Analysprocentintervall 99+%
Förlust vid torkning 0,3% max.
Andra aminosyror (TLC) inte detekterbar
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation −24.00
Sulfat 300 ppm max.
Transmittans 98% min. (c=3, H2O, 430nm) 1 cm cell
Sulfaterad ask 0,1% max.
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten: 53 g/L (20 °C).
IUPAC-namn (2R)-2-amino-4-metylsulfanylbutansyra
Kvantitet 100 g
Formel vikt 149.21
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.