Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-metionin, 99 %
Produktkod. p-7025621
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11464717
Brand: Thermo Scientific Chemicals B21213.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 348-67-4 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
D-metionin används för att rädda ljudinducerad hörselnedsättning. Det används för att förbättra näringsvärdet i djurfoder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-metionin används för att rädda ljudinducerad hörselnedsättning. Det används för att förbättra näringsvärdet i djurfoder.
Löslighet
Lösligt i vatten. 53 g/L (°20 C).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 348-67-4
Molekylformel C5H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 149.21
MDL-nummer MFCD00002622
InChI-nyckel FFEARJCKVFRZRR-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-methionine, h-d-met-oh, r-methionine, d-methionin, d-metionien, methionine, d, r-2-amino-4-methylthio butanoic acid, 2r-2-amino-4-methylsulfanyl butanoic acid, d-2-amino-4-methylthio butyric acid
PubChem CID 84815
ChEBI CHEBI:16867
IUPAC-namn (2R)-2-amino-4-metylsulfanylbutansyra
LEDER CSCC[C@@H](N)C(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material D-Methionine
Smältpunkt ∼280°C (decomposition)
Beilstein 1722293
Merck Index 14,5975
Löslighetsinformation Soluble in water. 53g/L (20°C).
Kvantitet 5 g
Formel vikt 149.21
Optisk rotation −23° (c=2 in 2N HCl)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.