Läs mer
D-Methionin, TRC
Produktkod. 30483522
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30483522 100 g
1 options
Produktkod. 30483522 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM260550100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Methionine
CAS 348-67-4
Molekylformel C5H11NO2S
Kvantitet 100 g
Synonym (R)-Methionine, MRX 1024, NSC 45689, S-Methyl-D-homocysteine
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
LEDER [C@H](C(O)=O)(CCSC)N
IUPAC-namn (2R)-2-amino-4-metylsulfanylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 149.21
Formel vikt 149.051