Läs mer
α-D-metylglukosid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10377400 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10377400 500 g Plastflaska 500g
10092070 100 g Plastflaska 100g
10579063 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10377400 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 173845000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97-30-3 | C7H14O6 | 194.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-30-3
Molekylformel C7H14O6
Molekylvikt (g/mol) 194.18
MDL-nummer MFCD00064086
InChI-nyckel HOVAGTYPODGVJG-IECVIRLLSA-N
Synonym methyl alpha-d-glucopyranoside, methyl alpha-d-glucoside, alpha-methylglucoside, alpha-methyl-d-glucoside, alpha-methyl d-glucose ether, methyl-alpha-d-glucopyranoside, alpha-d-methylglucoside, me alpha-glc, alpha-d-methyl glucoside, unii-qcf122nf3r
PubChem CID 7568545
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5R,6R)-2-(hydroximetyl)-6-metoxioxan-3,4,5-triol
LEDER COC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-D-Methylglucoside
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 169.0°C to 171.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 200.0°C (0.2 mmHg)
Förlust vid torkning 0.1% max. (60 to 70°C)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 31, 179
Merck Index 15, 6152
Specifikt rotationsförhållande +158.50° (20°C c=10,water)
Specifik rotation + 158.50
Löslighetsinformation Solubility in water: 108g/100mL (20 c). Other solubilities: practically insoluble in ether,5.2g/100g methanol (20 c),7.3g/100g alcohol 80% (17 c)
Formel vikt 194.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.