Läs mer
D-myo-inositol-1,3,4,5-tetrakis(fosfat)oktanatriumsalt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15480587
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
0.5 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15480587 0.5 mg 0.5mg
15410947 0.1 mg 0.1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15480587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66461.!D
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 210488-61-2
Molekylformel C6H8Na8O18P4
Molekylvikt (g/mol) 675.925
MDL-nummer MFCD00153818
InChI-nyckel QYQMPPDYTHNACQ-QAVKKEKOSA-F
Synonym d-myo-inositol-1,3,4,5-tetraphosphate sodium salt, d-myo-inositol-1,3,4,5-tetrakisphosphate, octanatrium salt, d-myo-inositol 1,3,4,5-tetrakis phosphoric acid disodium salt
PubChem CID 51346578
IUPAC-namn oktanatrium;[(lR,2S,4S,5S)-2,4-dihydroxi-3,5,6-trifosfonatooxicyklohexyl]fosfat
LEDER C1(C(C(C(C(C1OP(=O)([O-])[O-])OP(=O)([O-])[O-])OP(=O)([O-])[O-])O)OP(=O)([O-])[O-])O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-myo-Inositol-1,3,4,5-tetrakis(phosphate) octasodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 0.5 mg
Formel vikt 675.93
Procent renhet 98%
Fysisk form Lyofiliserat pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.