Läs mer
D-myo-Inositol-1,3,4,6-tetrakis(phosphate) ammonium salt, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15480947
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
0.5 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480947 0.1 mg 0.1mg
15400677 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15480947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66936.!Z
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142507-74-2
Molekylformel C6H19NO18P4
Molekylvikt (g/mol) 517.102
MDL-nummer MFCD01459915
InChI-nyckel ANQVRWQIKKBLLK-ADHKWWJESA-N
Synonym myo-inositol 1,3,4,6-tetrakis-phosphate ammonium salt, 1r,2s,3s,4s,5r,6r-2,5-dihydroxy-3,4,6-tris phosphonooxy cyclohexyl oxyphosphonic acid amine
PubChem CID 71308569
IUPAC-namn azan;[(1S,3R,4R,6S)-2,5-dihydroxi-3,4,6-trifosfonooxicyklohexyl]divätefosfat
LEDER C1(C(C(C(C(C1OP(=O)(O)O)OP(=O)(O)O)O)OP(=O)(O)O)OP(=O)(O)O)O.N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-myo-Inositol-1,3,4,6-tetrakis(phosphate) ammonium salt
Färg Vitt
Kvantitet 0.1 mg
Formel vikt 568.2
Procent renhet 95%
Fysisk form Lyofiliserat pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.