Läs mer
R&D Systems™ D-myo-Inositol 1,4,5-trisphosphate, hexapotassium salt
Produktkod. 18014192
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18014192 1 mg
1 options
Produktkod. 18014192 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 1482/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2940.32 SEK
    2592.45 SEK / 1mg
    Save 347.87 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Ca2+ mobilizing second messenger
Important second messenger involved in Ca2+ mobilization from intracellular stores (EC50 = 0.1 μM). Formed from the enzymatic hydrolysis of phosphatidyl inositol-4,5-bisphosphate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-myo-Inositol 1,4,5-trisphosphate, hexapotassium salt
CAS 103476-24-0
Kvantitet 1 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C6H9K6O15P3
Formel vikt 648.64
Fysisk form Solid
Molekylvikt (g/mol) 648.634