Learn More
D-myo-inositol-3-fosfat natriumsalt, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15468619
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
0.1 mg
0.5 mg
1 mg
Unit Size:
0.1mg
0.5mg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15468619 0.1 mg 0.1mg
15458619 0.5 mg 0.5mg
15478619 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15468619 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J67072.!Z
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
MDL-nummer MFCD05864254
Synonym 3-IP1 sodium salt; Ins(3)P1 sodium salt
Specifications
Kemiskt namn eller material D-myo-Inositol-3-phosphate sodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 0.1 mg
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Formel vikt 282.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Lyofiliserat pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.