Läs mer
D-myo-inositol, 99,2 %, cellodlingsreagens, för HPLC-analys, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-myo-inositol |
| Namnnotering | Molekylärbiologi och cellbiologi |
| Färg | Vitt |
| Densitet | 6.2g/mL |
| Kvantitet | 50 g |
| Formel vikt | 180.2 |
| Kvalitet | Cellkulturreagens |
| Fysisk form | Pulver |