Läs mer
D-myo-inositol, 99,2 %, cellodlingsreagens, för HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11481881 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11481881 1 kg 1kg
11451881 50 g 50g
11461881 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11481881 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219468891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7755.00 SEK
    7384.49 SEK / 1kg
    Save 370.51 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 87-89-8
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.156
MDL-nummer MFCD00077932
InChI-nyckel CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
IUPAC-namn cyklohexan-1,2,3,4,5,6-hexol
LEDER C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-myo-inositol
Namnnotering Molekylärbiologi och cellbiologi
Färg Vitt
Densitet 6.2g/mL
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 180.2
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Pulver