Läs mer
D-Myo-inositol, 99,26 %, för HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11471881 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11471881 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11471881 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219468890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4270.00 SEK
    4066.15 SEK / 500g
    Save 203.85 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Myo-inositol
Namnnotering För HPLC-analys
CAS 87-89-8
Färg Vitt
Densitet 6.2g/mL
Analysprocentintervall 99.26%
Molekylformel C6H12O6
Kvantitet 500 g
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
InChI-nyckel CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
IUPAC-namn cyklohexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Molekylvikt (g/mol) 180.156
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
Formel vikt 180.2
Fysisk form Pulver