Läs mer
D-Myo-inositol, 99,26 %, för HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11368889 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368889 50 g 50g
11378889 100 g 100g
11388889 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11368889 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210205250
Kemiska identifierare
CAS 87-89-8
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.156
InChI-nyckel CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
IUPAC-namn cyklohexan-1,2,3,4,5,6-hexol
LEDER C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Myo-inositol
Namnnotering For HPLC analysis
Färg Vitt
Densitet 6.2g/mL
Analysprocentintervall 99.26%
Kvantitet 50 g
Formel vikt 180.2
Fysisk form Pulver