Läs mer
D-myo-inositol, MP Biomedicals™
Produktkod. 11398889 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398889 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11398889 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210205291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7190.00 SEK
    6847.02 SEK / 1kg
    Save 342.98 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Spelar en viktig roll som ett strukturellt element för sekundära budbärare i eukaryota celler. D-myo-inositol, MP Biomedicals är en tillväxtfaktor för djur och mikroorganismer. Det fungerar som en viktig komponent i fosfatidylinositol (PI) och fosf
Myo-Inositol är den vanligaste formen av polyoler som fungerar som ett strukturellt element av sekundära budbärare i eukaryota celler.
  • Det är en komponent av membranfosfolipider, glykosylfosfatidylinositol-ankare som binder glykoproteiner till cellmembran och inositolfosfat-second messengers
  • Inositol eller cyklohexan-1,2,3,4,5,6-hexol är en kemisk förening, en sexfaldig alkohol (polyol) av cyklohexan
  • Det finns i nio möjliga stereoisomerer, av vilka den mest framträdande formen, som är allmänt förekommande i naturen, är cis-1,2,3,5-trans-4,6-cyklohexanhexol eller myo-inositol (tidigare namn meso-inositol)
  • Inositol är en kolhydrat, men inte ett klassiskt socker. Den har en smak som har analyserats till hälften så söt som bordssocker (sackaros)
Specifikationer
CAS 87-89-8
Smältpunkt 220 °C till 230 °C
pH Neutral mot lackmus (10 % vattenlösning)
Molekylformel C6H12O6
Kvantitet 1 kg
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
Löslighetsinformation Lättlöslig i vatten (50 mg/ml); lätt löslig i alkohol; olösliga i eter och andra vanliga organiska lösningsmedel.
InChI-nyckel CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
IUPAC-namn cyklohexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Molekylvikt (g/mol) 180.156
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
Formel vikt 180.2
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • D-myo-Inositol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: D-myo-Inositol