missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D(-)-N-Methylglucamine, Sigma-Aldrich™

Code produit 15834401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet Conditionnement
15834401 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Code produit 15834401 Fournisseur Sigma Aldrich Code fournisseur 8183180250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications

For resolution of racemates for synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

CAS 6284-40-8
Smältpunkt 129°C to 131.5°C (Lit.)
Kokpunkt 210°C/1013 hPa (Decomposes)
MDL-nummer MFCD00004707
Kvantitet 250 g
Synonym N-Methyl-ᴅ-glucamine, 1-Deoxy-1-methylaminosorbitol, 1-Deoxy-1-(methylamino)-ᴅ-glucitol, Meglumine, N-Methyl-ᴅ-glucamine, 1-Deoxy-1-(methylamino)-ᴅ-glucitol, Meglumine
Molekylvikt (g/mol) 195.21
Kvalitet Research
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.