missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D-Neopterin-13C5, TRC

Produktkod. 30009599
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009599 10 mg
30005627 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009599 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN39000710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1217632-04-6
Molekylformel C413C5H11N5O4
Molekylvikt (g/mol) 258.18
Synonym 2-Amino-6-[(1S,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-4(3H)-pteridinone-13C5, Neopterin-13C5, 2-Amino-4-hydroxy-6-(1,2,3-trihydroxypropyl)pteridine-13C5, 2-Amino-6-((1S,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl)-4(8H)-pteridone-13C5, 6-D-erythro-Neopterin-13C5, D-(+)-Neopterin-13C5, D-erythro-Neopterin-13C5;
LEDER O=C1C2=N[13C]([13C@H](O)[13C@H](O)[13CH2]O)=[13CH]NC2=NC(N)=N1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D-Neopterin-13C5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11N5O4/c10-9-13-7-5(8(18)14-9)12-3(1-11-7)6(17)4(16)2-15/h1,4,6,15-17H,2H2,(H3,10,11,13,14,18)
Formel vikt 258.0979
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.