Läs mer
D-Neopterin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Neopterin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N5O4/c10-9-13-7-5(8(18)14-9)12-3(1-11-7)6(17)4(16)2-15/h1,4,6,15-17H,2H2,(H3,10,11,13,14,18)/t4-,6+/m1/s1 |
| Formel vikt | 253.0811 |
| Procent renhet | >95% |